Wichtige Dokumente
357790
Benzo[b]thiophen
98%
Synonym(e):
Benzothiophen, Thianaphthen, Thionaphthen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
221-222 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-33 °C (lit.)
Dichte
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc2sccc2c1
InChI
1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
InChIKey
FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?