Wichtige Dokumente
341894
Cyanogenbromid -Lösung
3.0 M in methylene chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
3.0 M in methylene chloride
Löslichkeit
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: freely soluble
Dichte
1.443 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
InChIKey
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?