Wichtige Dokumente
341444
1,4-Dichlor-2,3,5,6-tetramethylbenzol
99%
Synonym(e):
1,4-Dichlorodurene
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
SMILES String
Cc1c(C)c(Cl)c(C)c(C)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11/h1-4H3
InChIKey
PTIQIITULDNGAF-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)