Merck
335339
Sigma-Aldrich
4-(4-Aminophenyl)buttersäure
95%
Synonym(e):
4-Aminobenzenebutanoic acid, p-Aminobenzenebutyric acid
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4(CH2)3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
121-124 °C (lit.)
121-133 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1ccc(CCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3,11H2,(H,12,13)
InChIKey
RBHLFWNKEWLHBP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)