Merck
327174
Sigma-Aldrich
3,3′-Difluorbenzophenon
98%
About This Item
Lineare Formel:
(FC6H4)2CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
59-61 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
Fc1cccc(c1)C(=O)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-8H
InChIKey
UBJLBNGSWJBOGI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3,3′-Difluorobenzophenone may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)