Wichtige Dokumente
275034
9,10-Phenanthrenchinon
95%
Synonym(e):
9,10-Phenanthrendion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
209-212 °C (lit.)
SMILES String
O=C1C(=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
InChIKey
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN1(5770) , PTPRC(5788)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
473.0 °F
Flammpunkt (°C)
245 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?