Merck
322717
Sigma-Aldrich
2-Nitro-benzoylchlorid
97%
Synonym(e):
o-Nitrobenzoic acid chloride, o-Nitrobenzoyl chloride
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.56
Beilstein:
777991
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.569 (lit.)
bp
148-149 °C/9 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17-20 °C (lit.)
Dichte
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9(11)12/h1-4H
InChIKey
BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)