Wichtige Dokumente
319708
Cyclopentanthiol
97%
Synonym(e):
Cyclopentyl mercaptan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
0.96 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4902 (lit.)
bp
129-131 °C/745 mmHg (lit.)
Dichte
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thiol
SMILES String
SC1CCCC1
InChI
1S/C5H10S/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
InChIKey
WVDYBOADDMMFIY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?