Wichtige Dokumente
311308
1,4,7-Triazacyclononan
95%
Synonym(e):
Octahydro-1H-1,4,7-triazonin, Triethylentriamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
bp
110-130 °C/7 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-45 °C (lit.)
SMILES String
C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
InChIKey
ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?