Merck
311294
Sigma-Aldrich
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononan
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H21N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.28
Beilstein:
4174812
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
Dichte
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1CCN(C)CCN(C)CC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3
InChIKey
WLDGDTPNAKWAIR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Useful ligand for preparing transition metal complexes.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Inorganic Chemistry, 33, 3990-3990 (1994)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1780-1780 (1992)
Journal of the American Chemical Society, 114, 10676-10676 (1992)