308374
Lithiumthiocyanat Hydrat
Synonym(e):
Lithiumrhodanid Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98.0-102.0% dry basis (silver nitrate titration)
Form
solid
SMILES String
[H]O[H].[Li]SC#N
InChI
1S/CHNS.Li.H2O/c2-1-3;;/h3H;;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
UNTVNJAFDYEXLD-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?