Wichtige Dokumente
299197
Aceton-2-13C
99 atom % 13C
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
184 mmHg ( 20 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Expl.-Gr.
13.2 %
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-94 °C (lit.)
Dichte
0.804 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[13C](C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i3+1
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-LBPDFUHNSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?