Wichtige Dokumente
295507
Chlormethan
≥99.5%
Synonym(e):
Methylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.74 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
3796 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Selbstzündungstemp.
1169 °F
Expl.-Gr.
19 %
bp
−24.2 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−97 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 5.32 g/L at 25 °C
Dichte
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
chloro
SMILES String
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChIKey
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Compatible with the following:
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Flam. Gas 1B - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Central nervous system,Liver,Urogenital tract
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis