Wichtige Dokumente
295493
Propin
≥99%
Synonym(e):
Allylene, Methylacetylene
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
204.6 mmHg ( −49.5 °C)
Assay
≥99%
bp
−23.2 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−102.7 °C (lit.)
SMILES String
CC#C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3
InChIKey
MWWATHDPGQKSAR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Empfohlene Produkte
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
Protokolle
Separation of Acetylene; Propyne; Propylene; Propane
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne