Wichtige Dokumente
295418
Bromwasserstoff
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Bromwasserstoffsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.71 (20 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
334.7 psi ( 21 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
gas (compressed)
bp
−67 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−87 °C (lit.)
Dichte
2.14 g/cm3
SMILES String
Br
InChI
1S/BrH/h1H
InChIKey
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?