Wichtige Dokumente
294438
4-Nitrobenzoldiazoniumtetrafluorborat
97%
Synonym(e):
Azoic Diazo No. 37, Echtrotsalz GG
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Zusammensetzung
Carbon 29.3-31.5%,Nitrogen 17.1-18.4%
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
light brown
mp (Schmelzpunkt)
144-148 °C (dec.)
Löslichkeit
acetonitrile: 50 mg/mL
Dichte
1.66 g/cm3 at 25 °C
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N
InChI
1S/C6H4N3O2.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
InChIKey
AFULQCYCQAHYIP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?