Merck
293091
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-magnesiumiodid -Lösung
1.0 M in diethyl ether, 99 atom % D
Synonym(e):
Trideuteromethylmagnesiumiodid -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
CD3MgI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.26
Beilstein:
3587273
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
1.0 M in diethyl ether
Dichte
0.871 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])[Mg]I
InChI
1S/CH3.HI.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1/i1D3;;
InChIKey
AUPXBVDHVRZMIB-GXXYEPOPSA-M
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
293091-100ML4061826595237
293091-800ML