Wichtige Dokumente
289787
Kupfer(II)-hydroxid
technical grade
Synonym(e):
Bergblau
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
powder
Enthält
stabilizer
Konzentration
≥57.0% Cu (EDTA titration)
Löslichkeit
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O[Cu]O
InChI
1S/Cu.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
JJLJMEJHUUYSSY-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.