291501
Dichlor(chlormethyl)methylsilan
98%
Synonym(e):
Chlormethyl-dichlor-methylsilan, Chlormethyl-methyldichlorsilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
Dichte
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](Cl)(Cl)CCl
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-6(4,5)2-3/h2H2,1H3
InChIKey
JAYBZWYBCUJLNQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?