Merck
226181
Sigma-Aldrich
Chlor(chlormethyl)dimethylsilan
98%
Synonym(e):
CMDMCS, Chlormethyl-dimethyl-chlorsilan
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2Si(CH3)2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.09
Beilstein:
1731933
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
114 °C/752 mmHg (lit.)
Dichte
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
C[Si](C)(Cl)CCl
InChI
1S/C3H8Cl2Si/c1-6(2,5)3-4/h3H2,1-2H3
InChIKey
ITKVLPYNJQOCPW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Aldrichimica Acta, 14, 40-40 (1981)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 6552-6552 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 1449-1449 (1993)