Merck
289205
Supelco
Lanthan(III)-Oxid
suitable for AAS, ≥99.9%
About This Item
Lineare Formel:
La2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.81
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Agentur
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of E252
meets analytical specifications of Ph. Eur.
meets analytical specifications of USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets analytical specifications of FCC
Assay
≥99.9% trace metals basis
≥99.9%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Methode(n)
AAS: suitable
Dichte
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
InChIKey
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lanthan(III)-Oxid ist ein Erdalkali-Oxid, diamagnetisch und ein isostrukturelles Analogon von Neodymoxid. Es ist auch ein wirksamer, wiederverwendbarer Katalysator und kann bei der Kupplung von verschiedenen Arylhalogeniden mit aromatischen oder Alkylthiolen verwendet werden.
Anwendung
Lanthan(III)-Oxid wird als Analysestandard bei der Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES) zur chemischen Charakterisierung von antiker Töpferware eingesetzt.
Vorläufer für LAMOX-Festelektrolyte und Supraleiter.
Zur Verwendung als Standard für die Atomabsorption geeignet.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldol addition of acetone, catalyzed by solid base catalysts: magnesium oxide, calcium oxide, strontium oxide, barium oxide, lanthanum (III) oxide and zirconium oxide.
Zhang G
Applied Catalysis, 36, 189-197 (1988)
Lanthanum (III) oxide as a recyclable catalyst for the synthesis of diaryl sulfides and diaryl selenides.
The Journal of Organic Chemistry, 34, 5902-5905 (2009)
THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF THE LANTHANIDE OXIDES. I. HEAT CAPACITIES, THERMODYNAMIC PROPERTIES, AND SOME ENERGY LEVELS OF LANTHANUM (III) AND NEODYMIUM (III) OXIDES FROM 5 TO 350? K.
The Journal of Physical Chemistry, 67 (2), 339-345 (1963)
Microwave-assisted versus conventional decomposition procedures applied to a ceramic potsherd standard reference material by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry.
Papadopoulou DN
Analytica Chimica Acta, 505 (1), 173-181 (2004)
A K Singh et al.
Optics letters, 37(5), 776-778 (2012-03-02)
Low-power-threshold cw laser-induced incandescence (CWLII) has been observed in La(2)O(3):Er(3+)-Yb(3+) phosphor on excitation by a 976 nm IR laser. It is suggested that incandescence originates from the extensive heating induced by the nonradiative processes taking place following the laser excitation.
Artikel
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Protokolle
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
Global Trade Item Number
SKUGTIN
289205-250G4061835570430
289205-50G4061826277188