Wichtige Dokumente
284688
Caprinsäureanhydrid
96%
Synonym(e):
Decansäureanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.44 (lit.)
bp
125-140 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-25 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Dichte
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
anhydride
ester
SMILES String
CCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C20H38O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19(21)23-20(22)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
InChIKey
HTWWKYKIBSHDPC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?