Merck
284459
Sigma-Aldrich
Trimethylsilylacetat
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2Si(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.23
Beilstein:
1744463
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
1 (vs air)
Dampfdruck
35 mmHg ( 30 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.388 (lit.)
bp
107.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−32 °C (lit.)
Dichte
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-5(6)7-8(2,3)4/h1-4H3
InChIKey
QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Novel base-initiated reactions of N-substituted pyridinium salts.
Journal of Fluorine Chemistry, 77(2), 161-168 (1996)