Wichtige Dokumente
267848
3-Brompentan
95%
Synonym(e):
3-Pentylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
Dichte
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
bromo
SMILES String
CCC(Br)CC
InChI
1S/C5H11Br/c1-3-5(6)4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
VTOQFOCYBTVOJZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?