Wichtige Dokumente
259519
3-Nonanon
99%
Synonym(e):
Ethyl-hexylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.42 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
Dichte
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?