Wichtige Dokumente
254673
1,3,5-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazin
97%
Synonym(e):
Hexahydro-1,3,5-trimethyl-1,3,5-triazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4621 (lit.)
bp
162-163.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−27 °C (lit.)
Dichte
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN1CN(C)CN(C)C1
InChI
1S/C6H15N3/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
DPMZXMBOYHBELT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?