Wichtige Dokumente
253162
3-Bromphenylisothiocyanat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
256 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
isothiocyanate
SMILES String
Brc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-4H
InChIKey
ZMGMGHNOACSMQN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- (S)-N-[3-{N-(3-bromophenyl)-4-(3-fluorophenyl)piperazine]-1-carbothioamido}-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl]acetamide
- (S)-N-[3-{N-(3-bromophenyl)-4-(3-fluorophenyl)piperazine]-1-carboxyamido}-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl]acetamide
- (S)-N-[3-{N-(2-bromophenyl)-4-(3-fluorophenyl)piperazine]-1-carboxyamido}-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl]acetamide
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?