Wichtige Dokumente
243086
Pyridin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
Pyridiniumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
222-224 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
145-147 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES String
Cl[H].c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
InChIKey
AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?