Wichtige Dokumente
242705
2-Propansulfonylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4 (vs air)
Dampfdruck
15.5 mmHg ( 25 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
865 °F
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
74-75 °C/19 mmHg (lit.)
Dichte
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO2S/c1-3(2)7(4,5)6/h3H,1-2H3
InChIKey
DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 1-Isopropylsulfonyl-2-amine benzimidazole by reacting with 2-aminobenzimidazole via N-sulfonylation reaction in the presence of a base.
- Bis(isopropylsulfonyl)disulfide, a sulfurizing agent, used to synthesize phosphorothioate oligonucleotide analogs.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?