241687
Hexacosan
99%
Synonym(e):
n-Hexacosane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
55-58 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H54/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-26H2,1-2H3
InChIKey
HMSWAIKSFDFLKN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- To prepare sulfonated hexacosanes, which are used as phase-change materials in the latent heat thermal energy storage process.
- As a model n-alkane to study the solid-liquid equilibrium of binary mixtures in N,N-dimethylacetamide and N,N-dimethylformamide.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane