Wichtige Dokumente
236322
2-Chlor-4-aminotoluol
98%
Synonym(e):
3-Chlor-4-methylanilin, 3-Chlor-p-toluidin, 4-Amino-2-chlor-toluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.584 (lit.)
bp
237-238 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-25 °C (lit.)
Dichte
1.167 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(N)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
RQKFYFNZSHWXAW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?