Wichtige Dokumente
233269
2,4-Difluorphenol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
bp
52-53 °C/19 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
22.4 °C (lit.)
Dichte
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Oc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
InChIKey
NVWVWEWVLBKPSM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- as starting reagent during the synthesis of 4,6-difluoro-5,7-dihydroxytryptamine
- in the synthesis of 3-carboxy-6,8-difluoro-7-hydroxycoumarin (Pacific Blue), fluorinated fluorescent dye
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?