Wichtige Dokumente
232416
Chlorbernsteinsäure
96%
Synonym(e):
2-Chlor-butandisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Verunreinigungen
4% fumaric acid
mp (Schmelzpunkt)
150-153 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C4H5ClO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChIKey
QEGKXSHUKXMDRW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?