Merck
230359
Sigma-Aldrich
3-(Trifluormethyl)phenethylalkohol
99%
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
bp
102 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
SMILES String
OCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13/h1-3,6,13H,4-5H2
InChIKey
YDKIPCCKZKQMDT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)