Wichtige Dokumente
224405
Cyclopentylmagnesiumchlorid -Lösung
2.0 M in diethyl ether
Synonym(e):
Chloro cyclopentyl magnesium, Chlorocyclopentylmagnesium, Cyclopentyl magnesium chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
2.0 M in diethyl ether
Dichte
0.878 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cl[Mg]C1CCCC1
InChI
1S/C5H9.ClH.Mg/c1-2-4-5-3-1;;/h1H,2-5H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
GROGEABZCKQTJW-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?