Merck
219517
Sigma-Aldrich
Glycin Natriumsalz Hydrat
98%, for peptide synthesis
Synonym(e):
Glycine monosodium salt hydrate
About This Item
Lineare Formel:
H2NCH2CO2Na · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.05 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Produktbezeichnung
Glycin Natriumsalz Hydrat, 98%
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
197-201 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
[Na+].[H]O[H].NCC([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2.Na.H2O/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
CIJQGPVMMRXSQW-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)