Wichtige Dokumente
211354
(R)-(−)-1-(9-Anthryl)-2,2,2-trifluorethanol
≥98%
Synonym(e):
(R)-(−)-α-(Trifluormethyl)-anthracen-9-methanol, (R)-(−)-2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)Ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Optische Aktivität
[α]25/D −30°, c = 6.0 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 98% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
SMILES String
O[C@H](c1c2ccccc2cc3ccccc13)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H11F3O/c17-16(18,19)15(20)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9,15,20H/t15-/m1/s1
InChIKey
ICZHJFWIOPYQCA-OAHLLOKOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?