Merck
205311
Sigma-Aldrich
Blei(II)-perchlorat Hydrat
98%
Synonym(e):
Lead perchlorate hydrate
About This Item
Lineare Formel:
Pb(ClO4)2·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.10 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Dichte
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.[PbH2++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.H2O.Pb/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);1H2;/q;;;+2/p-2
InChIKey
ZIJXNFOWEHUQHM-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
  • Reactant for preparation of lead coordination polymers
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)