Merck
211168
Sigma-Aldrich
Blei(II)-Iodid
99%
Synonym(e):
Plumbous iodide
About This Item
Lineare Formel:
PbI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lead
bp
954 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
402 °C (lit.)
Dichte
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[PbH2]I
InChI
1S/2HI.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Blei(II)-Iodid besitzt nichtlineare optische, ferroelektrische und ferroelastische Eigenschaften. Es hat eine breite halbleitende Bandlücke (Eg = 2,3 eV), was einen rauscharmen Betrieb bei Temperaturen ab Raumtemperatur ermöglicht. Es hält Röntgen- und Gammastrahlung sehr wirksam ab und weist eine ausgezeichnete Umgebungsstabilität auf.
Anwendung
Verwendet als Detektormaterial für den Nachweis von Röntgen- und γ-Strahlung mittels Photozellen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, crystal structure and optical properties of quasi one dimensional lead (II) iodide
Solid State Sciences, 12, 95-98 (2010)
Optical determination of the direct bandgap energy of lead iodide crystals
Silva AF, et al
Applied Physics Letters, 69, 1930-1930 (1996)
Artikel
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
The past several decades have seen major advancements in the synthesis of metal nanomaterials. Most recently, controlled synthesis has become versatile enough to regulate the exact number of atoms and ligands of very small metal nanoparticles, referred to as “clusters”.
The past several decades have seen major advancements in the synthesis of metal nanomaterials. Most recently, controlled synthesis has become versatile enough to regulate the exact number of atoms and ligands of very small metal nanoparticles, referred to as “clusters”.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Alle anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
211168-50G4061835571369
211168-250G