Wichtige Dokumente
196975
5-(Trifluormethyl)-1,3-phenylendiamin
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H3(NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
87-89 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1cc(N)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)4-1-5(11)3-6(12)2-4/h1-3H,11-12H2
InChIKey
KZSXRDLXTFEHJM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Packaged in glass bottles
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Organic-inorganic hybrid materials from a new octa (2, 3-epoxypropyl) silsesquioxane with diamines.
Lee L-H and Chen W-C.
Polymer, 46(7), 2163-2174 (2005)
Preparation of microporous carbon films from fluorinated aromatic polyimides.
Ohta N, et al.
Carbon, 46(10), 1350-1357 (2008)