Wichtige Dokumente
196649
2-Fluor-benzonitril
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
bp
90 °C/21 mmHg (lit.)
Dichte
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitrile
SMILES String
Fc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
InChIKey
GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 3-amino-1,2-benzisoxazoles
- 6-(acetylaminomethyl)-3-amino-1,2-benzisoxazole
- 5-(4′-methyl [1, 1′-biphenyl]-2-yl)-1H-tetrazole
- xanthone-iminium triflates
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?