196681
4-(Trifluormethyl)benzonitril
99%
Synonym(e):
α,α,α-Trifluor-p-tolunitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.4583 (lit.)
bp
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39-41 °C (lit.)
Dichte
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitrile
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H
InChIKey
DRNJIKRLQJRKMM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?