Wichtige Dokumente
191167
3-Nitrobenzylchlorid
97%
Synonym(e):
α-Chlor-3-nitrotoluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
85-87 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
43-47 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)9(10)11/h1-4H,5H2
InChIKey
APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?