Wichtige Dokumente
178055
N-Phenyl-2-naphthylamin
97%
Synonym(e):
N-(2-Naphthyl)-anilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
bp
395-395.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
105-108 °C (lit.)
λmax
219 nm
SMILES String
N(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C16H13N/c1-2-8-15(9-3-1)17-16-11-10-13-6-4-5-7-14(13)12-16/h1-12,17H
InChIKey
KEQFTVQCIQJIQW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?