Wichtige Dokumente
171824
DL-Prolin
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonym(e):
Pyrrolidin-2-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
DL-Prolin, ReagentPlus®, 99%
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
208 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)C1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChIKey
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..