Wichtige Dokumente
166502
Glyoxal-bis-(natriumhydrogensulfit) Hydrat
Synonym(e):
1,2-Dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
193 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.[Na+].[Na+].OC(C(O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O8S2.2Na.H2O/c3-1(11(5,6)7)2(4)12(8,9)10;;;/h1-4H,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
JQYGKJGYGOFFIK-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?