Wichtige Dokumente
162302
1-Chlor-2-fluorbenzol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−43-−42 °C (lit.)
Dichte
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
Fc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChIKey
ZCJAYDKWZAWMPR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?