Wichtige Dokumente
156655
trans-1-Decalon
98%
Synonym(e):
trans-Decahydro-1-naphthalenon
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
73 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-32 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
[H][C@]12CCCC[C@]1([H])C(=O)CCC2
InChI
1S/C10H16O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h8-9H,1-7H2/t8-,9+/m1/s1
InChIKey
AFEFRXAPJRCTOW-BDAKNGLRSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
The product has been used to study its proton resonance spectra using NMR.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Proton chemical shifts in NMR. Part 13. Proton chemical shifts in ketones and the magnetic anisotropy and electric field effect of the carbonyl group.
Abraham RJ and Ainger NJ
Journal of the Chemical Society, 2(3), 441-448 (1999)