Merck
15481
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OSu
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Boc-L-phenylalanin-N-hydroxysuccinimidester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.38
Beilstein:
715573
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −21.0±1°, c = 1% in dioxane
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H22N2O6/c1-18(2,3)25-17(24)19-13(11-12-7-5-4-6-8-12)16(23)26-20-14(21)9-10-15(20)22/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,19,24)/t13-/m0/s1
InChIKey
NHUCANAMPJGMQL-ZDUSSCGKSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)