459313
Boc-Cys(Trt)-OH
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-S-trityl-L-cystein, Nα-Boc-S-trityl-L-cystein
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Boc-Cys(Trt)-OH, 97%
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +27.5°, c = 1 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
143-146 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C27H29NO4S/c1-26(2,3)32-25(31)28-23(24(29)30)19-33-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)/t23-/m0/s1
InChIKey
JDTOWOURWBDELG-QHCPKHFHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?